Merck
728470
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロアセチル)安息香酸
≥97.0% (HPLC)
別名:
4-(2,2,2-トリフルオロアセチル)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5F3O3
CAS番号:
分子量:
218.13
Beilstein:
2728778
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
InChI Key
WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728470-5G:
728470-BULK:
728470-1G:
728470-VAR:
試験成績書(COA)