アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
SMILES記法
O.O.O=C1CCNCCNC(=O)CCNCCN1
InChI
1S/C10H20N4O2.2H2O/c15-9-1-3-11-5-8-14-10(16)2-4-12-6-7-13-9;;/h11-12H,1-8H2,(H,13,15)(H,14,16);2*1H2
InChI Key
KEXBEVMAQPDJRN-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728322-BULK:
728322-VAR:
728322-250MG:
試験成績書(COA)