Merck
SYNA882440
Synthware vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A882440, T-shape vacuum gas adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,010
¥17,010
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,010
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥17,010
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A882440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)