Merck
725609
Sigma-Aldrich
4-[N-(Methylaminoethyl)aminomethyl]styrene
>90%
別名:
N-(4-Vinylbenzyl)-N′-methylethane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N2
CAS番号:
分子量:
190.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
>90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.553
密度
1.009 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
InChI Key
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
725609-BULK:
725609-1G:
725609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)