Merck
749303
Sigma-Aldrich
Indan-5-sulfonyl chloride
97%
別名:
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9ClO2S
CAS番号:
分子量:
216.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
45-50 °C
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
InChI Key
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
749303-VAR:
749303-BULK:
749303-1G:
試験成績書(COA)