Merck
723568
Sigma-Aldrich
カリウム ピリジン-4-トリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BF3KN
CAS番号:
分子量:
185.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
45-50 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccncc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
InChI Key
SLPOSOZRTRIRQS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる有機トリフルオロホウ酸です。
  • 不活性化ハロゲン化アルキルとのクロスカップリング
  • フェノール誘導体のC-O活性化
  • 鈴木宮浦クロスカップリング反応
多以下の反応物質ですで安定したボロン酸代替品としての有機トリフルオロホウ酸。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.9 °F
引火点(℃)
60.5 °C
適用法令
Jan Code
723568-BULK:
723568-5G:
723568-1G:
723568-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.