Merck
723282
Sigma-Aldrich
N,N'-ジ-Boc-N-メチルエチレンジアミン
97%
別名:
N-Boc-2-(Boc-メチルアミノ)エチルアミン, tert-ブチル N-[2-(Boc-アミノ)エチル]-N-メチルカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H26N2O4
CAS番号:
分子量:
274.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
114-119 °C
官能基
amine
carbamate
SMILES記法
CN(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-8-9-15(7)11(17)19-13(4,5)6/h8-9H2,1-7H3,(H,14,16)
InChI Key
LDEPHSIHMSDUAS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
723282-5G:
723282-BULK:
723282-VAR:
723282-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)