Merck
722340
Sigma-Aldrich
1,3-ジメチル-1H-ピラゾール-5-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
208-213 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C(O)=O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
722340-VAR:
722340-1G:
722340-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)