Merck
642193
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,900
¥22,900
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,900
About This Item
化学式:
ClC6H4CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
183.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,900
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
48-52 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
nitro
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
InChI Key
GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642193-BULK:
642193-5G:
642193-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)