Merck
722154
Sigma-Aldrich
4-Dodecylbenzenesulfonyl azide
(soft type) (mixture)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H29N3O2S
CAS番号:
分子量:
351.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
形状
liquid
不純物
≤5% ethyl acetate (residual solvent)
屈折率
n20/D 1.510
密度
1.051 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H29N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)24(22,23)21-20-19/h13-16H,2-12H2,1H3
InChI Key
DYEGEQTYEIHCSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤または試薬です。
  • 代謝型グルタミン酸レセプター1型の画像化に用いる陽電子放射トモグラフィーリガンド
  • 官能化有機分子へのアジリジン類の導入に用いるステッチング試薬
  • 非経口セファロスポリン類
以下の用途に用いる試薬です。
  • 分子間金属触媒カルベノイドシクロプロパン化
  • パラジウム触媒反応を用いるインドールカルボン酸類の固相合成
  • 固相ロジウムカルベノイドN-H挿入反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
722154-VAR:
722154-BULK:
722154-25G:
722154-100G:
試験成績書(COA)