Merck
721298
Sigma-Aldrich
ピルビン-1,2-13C2酸(遊離酸)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CO13CO2H
CAS番号:
分子量:
90.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
bp
165 °C (lit.)
密度
1.295 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
InChI Key
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
721298-BULK:
721298-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)