Merck
721263
Sigma-Aldrich
4-ニトロベンズアルデヒド-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6D4CHO
CAS番号:
分子量:
155.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
103-106 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
BXRFQSNOROATLV-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
721263-BULK:
721263-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)