Merck
809780
Sigma-Aldrich
Indoxyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6 sulfate potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥86,300
¥86,300
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥86,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H6KNO4S
分子量:
257.26
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥86,300
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(C1=CN[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO3S.K/c10-13(11,12)8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1;
InChI Key
KOCDDYKTQUAJNN-BTZXTVEYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
809780-1MG-PW:
809780-VAR:
809780-1MG:
809780-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)