フォーム
nanoparticles
濃度
40 wt. % in ethanol
粒径
<130 nm
密度
1.25 g/mL±0.15 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.0 °F
引火点(℃)
12.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
721085-100G:4548173924311
721085-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ZnOナノサイズ微結晶によって構成された凝集体を色素増感太陽電池の光電極材料として合成し、その特性を検証しました。
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。