Merck
720968
Sigma-Aldrich
ビフェニル-3,3',5,5'-テトラカルボン酸
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10O8
CAS番号:
分子量:
330.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H10O8/c17-13(18)9-1-7(2-10(5-9)14(19)20)8-3-11(15(21)22)6-12(4-8)16(23)24/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
QURGMSIQFRADOZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビフェニル-3,3′,5,5′-テトラカルボン酸(H4BPTC)は、カルボキシルリガンド物質であり、複数の配位部位を有し、120°の位置にあるカルボキシル基が全方向に伸びています。発光特性としては、405 nmで極大となる発光帯を持ちます。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ビフェニル-3,3′,5,5′-テトラカルボン酸は、ナノチューブチャネルを持つ高度に対称的なキラルMgベースの金属有機フレームワーク(MOF)であるCPF-1、Cu2(bptc)(H2O)2、MOF-501、MOF-502、MOF-505、NOTT-100、NOTT-400、NOTT-401、SNU-M11、SNU-M10の製作に使用されます。これらは選択的なガス吸着に使用されます。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720968-VAR:
720968-100MG:
720968-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly selective CO2 capture in flexible 3D coordination polymer networks.
Choi H S and Suh M P
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(37), 6865-6869 (2009)
Two new Cd (II) coordination polymer based on Biphenyl-3, 3?, 5, 5?-tetracarboxylic acid
Tan J, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 87, 36-39 (2018)
High capacity hydrogen adsorption in Cu (II) tetracarboxylate framework materials: the role of pore size, ligand functionalization, and exposed metal sites.
Lin X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(6), 2159-2171 (2009)
Transformation of a metal? organic framework from the NbO to PtS net.
Chen B, et al.
Inorganic Chemistry, 44(2), 181-183 (2005)
Highly porous and robust scandium-based metal?organic frameworks for hydrogen storage.
Ibarra I A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(29), 8304-8306 (2011)
資料
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.