Merck
720623
Sigma-Aldrich
クレアチニン-(グアニジノ-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H7N3O
分子量:
114.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
295 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CN1CC(=O)N[13C]1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i4+1
InChI Key
DDRJAANPRJIHGJ-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720623-BULK:
720623-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)