Merck
597767
Sigma-Aldrich
5-アセチル-2-メトキシピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥28,600
¥28,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥28,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
53-57 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cn1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-3-4-8(11-2)9-5-7/h3-5H,1-2H3
InChI Key
RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
597767-5G:
597767-1G:
597767-BULK:
597767-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)