Merck
720445
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-1H-ピラゾール-4-ボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BN2O2
CAS番号:
分子量:
202.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
76-81 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cnn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C10H11BN2O2/c14-11(15)10-6-12-13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8,14-15H,7H2
InChI Key
JXNAIAOHYPDQQC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
720445-BULK:
720445-1G:
720445-250MG:
720445-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)