Merck
720429
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazol-3-ylboronic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BN2O2 · xH2O
分子量:
111.90 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
88-93 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OB(O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5BN2O2.H2O/c7-4(8)3-1-2-5-6-3;/h1-2,7-8H,(H,5,6);1H2
InChI Key
NXQCQMBEFQLICU-UHFFFAOYSA-N
詳細
1H-Pyrazol-3-ylboronic acid hydrate can be used as a reactant in the Suzuki-Miyaura coupling reaction to synthesize pyrazole derivatives by reacting with different aryl halides over the palladium catalyst.[1]
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 自己トリガー型マルチプルリリース・プロドラッグのプラットフォームとして、レシーバー-アンプリファイアー、自己分解性デンドリマの調製
  • クリックケミストリーよるエチル(ヒドロキシカンプトテシン)の二官能性、水溶性、トリアゾール含有誘導体の調製、及び抗癌剤へのモノクローナル抗体結合
  • バイオセンサーに有用なオリゴ(エチレングリコール)末端アルカンチオールアミド合成の中間体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720429-VAR:
720429-1G:
720429-250MG:
720429-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel Chemical Series of 5-Lipoxygenase-Activating Protein Inhibitors for Treatment of Coronary Artery Disease
Lemurell M, et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(9), 4325-4349 (2019)