Merck
720046
Sigma-Aldrich
2-(ジフェニルホスフィノ)ベンズアルデヒドオキシム
97%
別名:
2-(ジフェニルホスファニル)ベンズアルドキシム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16NOP
CAS番号:
分子量:
305.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
173-178 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
ON=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-20-15-16-9-7-8-14-19(16)22(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15,21H/b20-15-
InChI Key
XHIVESUSSLEMGJ-HKWRFOASSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720046-500MG:
720046-BULK:
720046-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)