アッセイ
98%
mp
73-76 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
oxime
SMILES記法
O\N=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10/h1-5,10H/b9-5+
InChI Key
FZIVKDWRLLMSEJ-WEVVVXLNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 2-chlorobenzaldehyde under different reaction conditions[2][3][4][5]
- methyl 3-(2-chlorophenyl)-5-[1-(4-methoxybenzyloxy)-ethyl]isoxazole-4-carboxylate[6]
- dimethyl 3-(2-chlorophenyl)isoxazole-4,5-dicarboxylate[1]
- [3-(2-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]methanol[7]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
533238-BULK:
533238-10G:
533238-VAR:
533238-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ