Merck
719706
Sigma-Aldrich
N-Boc-ε-カプロラクタム
97%
別名:
1-(tert-ブトキシカルボニル)-1-アザシクロへプタン-2-オン, 1-Boc-2-オキソヘキサメチレンイミン, 1-Boc-アザ-2-シクロへプタノン, N-tert-ブトキシカルボニルヘキサヒドロ-2H-アゼピン-2-オン, tert-ブチル 2-オキソアゼパン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,100
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO3
CAS番号:
分子量:
213.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.468
密度
1.038 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(12)13/h4-8H2,1-3H3
InChI Key
GJZYNYJIBDCRFC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
719706-BULK:
719706-VAR:
719706-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)