Merck
719684
Sigma-Aldrich
窒化トリス(トリフェニルシリルオキシ)モリブデンピリジン錯体
≥95%, contains up to 10 wt. % toluene
別名:
窒化モリブデントリス-トリフェニルシリルオキシドピリジン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H50MoN2O3Si3
CAS番号:
分子量:
1015.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
189-191 °C
SMILES記法
c1ccncc1.N#[Mo](O[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)(O[Si](c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)O[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15OSi.C5H5N.Mo.N/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-15H;1-5H;;/q3*-1;;+3;
InChI Key
OCTCTAQZWWKMIW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719684-BULK:
719684-VAR:
719684-100MG:4548173299068
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)