Merck
719420
Sigma-Aldrich
カリウム 1-Boc-1H-インドール-2-トリフルオロボラート
別名:
カリウム 1-(tert-ブトキシカルボニル)-1H-インドール-2-トリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14BF3KNO2
CAS番号:
分子量:
323.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
168-175 °C
SMILES記法
[K+].CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C13H14BF3NO2.K/c1-13(2,3)20-12(19)18-10-7-5-4-6-9(10)8-11(18)14(15,16)17;/h4-8H,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
IIPRPASPOXMUTF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
719420-BULK:
719420-1G:
719420-250MG:
719420-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)