Merck
718726
Sigma-Aldrich
6-メチルピリジン-3-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
3-ホルミル-6-メチルピリジン, 5-ホルミル-2-ピコリン, 6-メチルニコチンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO
CAS番号:
分子量:
121.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.546
密度
1.084 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-5H,1H3
InChI Key
IMWMEIWYPWVABQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
718726-BULK:
718726-VAR:
718726-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)