Merck
718661
Sigma-Aldrich
N-ベンジルオキシカルボニル(イソプロポキシメチル)アミン
97%
別名:
N-Z-イソプロポキシメチルアミン, ベンジル N-(イソプロポキシメチル)カルバマート, ベンジル イソプロポキシメチルカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO3
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
70-74 °C
SMILES記法
CC(C)OCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-10(2)16-9-13-12(14)15-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
NJNHLPYLCKMUMH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
718661-VAR:
718661-1G:
718661-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)