Merck
718114
Sigma-Aldrich
塩化マンガン(II)ビス(塩化リチウム)錯体 溶液
0.5 M in THF, density: 0.956 g/mL at 25 °C
別名:
テトラクロロマンガン酸(II)リチウム 溶液, クロロマンガン酸(II)リチウム, 塩化リチウムマンガン, 塩化マンガン(II)ビス(塩化リチウム)複合体 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2MnCl4
CAS番号:
分子量:
210.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
濃度
0.5 M in THF
密度
0.956 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[Li+].Cl[Mn--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.Mn/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI Key
VJOUQNFWQPCDPE-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化剤として大気中酸素を用いるGrignard試薬のホモカップリング用触媒
以下の用途に用いる反応剤です。
  • トランスメタル化反応
  • ニッケル-イミダゾリウムカルベン触媒カップリング反応
Riekeマンガンの合成に用いる試薬
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718114-100ML:4548173301402
718114-VAR:
718114-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Leleu, et al.,
Advanced Synthesis & Catalysis, 348, 1086-1092 (2006)
José M Concellón et al.
The Journal of organic chemistry, 72(21), 7974-7979 (2007-09-25)
A complete E-selective synthesis of alpha,beta-unsaturated amides through a sequential reaction of a range of dichloroamides with a variety of aldehydes promoted by Rieke manganese (Mn*) is reported. A mechanism based on a sequential aldol-type reaction and a completely stereoselective
A. Eloi, et al.,
Organometallics, 28, 925-928 (2009)
Manganese- or iron-catalyzed homocoupling of grignard reagents using atmospheric oxygen as an oxidant.
Gérard Cahiez et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(45), 13788-13789 (2007-10-20)