Merck
718033
Sigma-Aldrich
スクロース 溶液
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥39,000
1 PKG
¥44,000
¥39,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥39,000
1 PKG
¥44,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
分子量:
342.30
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.12
¥39,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
グレード
NMR reference standard
品質水準
フォーム
solution
組成
sodium azide (trace)
sodium chloride, 0.25 M
濃度
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
718033-7IN:
718033-VAR:
718033-8IN:
718033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells