Merck
717916
Sigma-Aldrich
クロロホルム 溶液
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥44,700
¥44,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥44,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
¥44,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
グレード
NMR reference standard
品質水準
フォーム
solution
組成
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
濃度
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
1H線形
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
32.0 °F - closed cup
引火点(℃)
0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
717916-VAR:
717916-7IN-PW:
717916-7IN:
717916-BULK:
717916-8IN:4548173371078
717916-8IN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose