Merck
717657
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-1-ナフタレンボロン酸
別名:
(2-メトキシ-1-ナフタレニル)ボロン酸, (2-メトキシ-1-ナフチル)ボロン酸, 1-(2-メトキシナフチル)ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11BO3
CAS番号:
分子量:
202.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
125-130 °C
SMILES記法
COc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(10)12(13)14/h2-7,13-14H,1H3
InChI Key
NHVWTZOWDLOBBS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 環境調和型クロスカップリング反応のためのリンC,P-配位子のデザイン
  • 立体障害型鈴木宮浦カップリング
  • パラジウム触媒によるクロスカップリング反応
  • 脱ホウ素化ホモカップリング反応
  • 銅触媒によるイミダゾールのN‐アリール化
  • パラジウム触媒による不斉鈴木宮浦カプリングを介する、ビアリール化合物の立体選択的調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717657-1G:
717657-BULK:
717657-VAR:
717657-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)