Merck
717347
Sigma-Aldrich
1,4-ビス[(フェニル-3-プロパンスルホン酸)ホスフィン]ブタン 二ナトリウム塩
別名:
1,4-ビス[(フェニル-3-プロパンスルホン酸)ホスフィン]ブタン 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30P2Na2S2O6
分子量:
562.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCP(CCCCP(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H32O6P2S2.2Na/c23-31(24,25)19-9-17-29(21-11-3-1-4-12-21)15-7-8-16-30(18-10-20-32(26,27)28)22-13-5-2-6-14-22;;/h1-6,11-14H,7-10,15-20H2,(H,23,24,25)(H,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
VCUCCQWAQVBMEN-UHFFFAOYSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
717347-VAR:
717347-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jan-Bernd Hövener et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(35), 11140-11162 (2018-02-28)
Magnetic resonance (MR) is one of the most versatile and useful physical effects used for human imaging, chemical analysis, and the elucidation of molecular structures. However, its full potential is rarely used, because only a small fraction of the nuclear