Merck
717312
Sigma-Aldrich
2,5-ジアミノテレフタル酸
greener alternative
≥95% (HPLC)
別名:
H2DATA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2O4
CAS番号:
分子量:
196.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
mp
>300 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Nc1cc(c(N)cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O4/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2H,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
WIOZZYWDYUOMAY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-ジアミノテレフタル酸は、金属有機フレームワーク(MOF)を形成するためのリンカーとして使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717312-500MG:
717312-BULK:
717312-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander von Tesmar et al.
Cell chemical biology, 24(10), 1216-1227 (2017-09-12)
In vitro reconstitution and biochemical analysis of natural product biosynthetic pathways remains a challenging endeavor, especially if megaenzymes of the nonribosomal peptide synthetase (NRPS) type are involved. In theory, all biosynthetic steps may be deciphered using mass spectrometry (MS)-based analyses of
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)