Merck
126128
Sigma-Aldrich
ジエチル 1,4-シクロヘキサンジオン-2,5-ジカルボキシラート
別名:
ジエチルスクシニロスクシナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥40,500
¥40,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥40,500
About This Item
化学式:
(O=)2C6H6(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
256.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥40,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
mp
127-129 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H16O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
KSKWGMNRWCYVAT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate reacts with benzylamine to yield diethyl 2,5-bis(benzylamino-3,6-dihydroterepthalate), which on polycondensation affords poly(amine esters)[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
126128-1G:
126128-VAR:
126128-BULK:
126128-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (amine esters) Derived from Diethyl 1, 4-Cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate.
Moore JA and Kochanowski JE.
Macromolecules, 8(2), 121-127 (1975)