Merck
716693
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22NP
CAS番号:
分子量:
283.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +103.0°, c = 0.5 in dichloromethane
mp
51-56 °C
SMILES記法
N[C@H]1CCCC[C@@H]1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H22NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12,17-18H,7-8,13-14,19H2/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
ZATLZEHZPXYMFE-ROUUACIJSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
716693-VAR:
716693-100MG:
716693-500MG:
716693-BULK:
試験成績書(COA)