Merck
716502
Sigma-Aldrich
[1,1′:4′,1″]Terphenyl- 3,3″,5,5″-tetracarboxylic acid
greener alternative
contains up to 2 equivalents of DMF
別名:
H4TPTC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H14O8
CAS番号:
分子量:
406.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>370 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O8/c23-19(24)15-5-13(6-16(9-15)20(25)26)11-1-2-12(4-3-11)14-7-17(21(27)28)10-18(8-14)22(29)30/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
InChI Key
HQCSLVYEWMDWIZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
[1,1′:4′,1″]Terphenyl- 3,3″,5,5″-tetracarboxylic acid (H4TPTC) is used as a linker for the synthesis of NOTT-101 metal organic framework (MOFs).
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
716502-VAR:
716502-500MG:
716502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)
資料
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.