Merck
715719
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-フロ酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
99-103 °C
SMILES記法
Cc1occc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
715719-VAR:
715719-5G:
715719-25G:
715719-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)