Merck
715360
Sigma-Aldrich
フェニルビニル-1-13Cスルフィド
99 atom % 13C
別名:
(フェニルチオ)エチレン-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5S13CH=CH2
CAS番号:
分子量:
137.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
liquid
bp
94-95 °C/25 mmHg
密度
1.049 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=[13CH]Sc1ccccc1
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Highlands Stable Isotopes Corpのライセンス製品です。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
715360-BULK:
715360-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)