Merck
715190
Sigma-Aldrich
1-アミノ-3-ブチン
95%
別名:
3-ブチニルアミン, 3-ブチン-1-アミン, 4-アミノ-1-ブチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N
CAS番号:
分子量:
69.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.448
bp
100-103 °C
密度
0.844 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h1H,3-5H2
InChI Key
XSBPYGDBXQXSCU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
バイファンクショナルリンカーである1-アミノ-3-ブチンは、以下のことに使用されています:
  • 1,2,3,4-テトラヒドロアクリジントリフルオロメタンスルホン酸誘導体のBuchwald–Hartwigアミノ化反応。
  • 二酸からのジアルキニルアミドの合成試薬。
  • メチルエステル側鎖のアミド化によるポリ(2-アルキル/アリール-2-オキサゾリン)(PAOx)ポリマーの重合化後修飾
  • 末端のアルキン基をさらに機能化するための、樹脂およびナノ結晶セルロースに結合するクロスリンカー。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
715190-BULK:
715190-500MG:
715190-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Predictive recognition of native proteins by cucurbit [7] uril in a complex mixture.
Li W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(55), 8537-8540 (2016)
Buchwald-Hartwig Amination Approach for the Synthesis of Functionalized 1, 2, 3, 4-Tetrahydroacridine Derivatives.
de Sousa J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(16), 3468-3474 (2014)
Functional poly (2-oxazoline) s by direct amidation of methyl ester side chains.
Mees MA and Hoogenboom R
Macromolecules, 48(11), 3531-3538 (2015)
A bottom-up route to a chemically end-to-end assembly of nanocellulose fibers.
Yang H and van de Ven TGM
Biomacromolecules, 17(6), 2240-2247 (2016)
Conformationally rigid cyclic tungsten bis-alkyne complexes derived from 1, 1?-dialkynylferrocenes.
Curran TP, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 846(16), 24-32 (2017)