Merck
714976
Sigma-Aldrich
Bis(2,4-dimethylpentadienyl)ruthenium(II)
99%
別名:
ビス(η5-2,4-ジメチルペンタジニエル)ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ru(C7H11)2
CAS番号:
分子量:
291.39
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or beads
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
91-93 °C
SMILES記法
[Ru].[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C7H11.Ru/c2*1-6(2)5-7(3)4;/h2*5H,1,3H2,2,4H3;
InChI Key
ZOLKMBFKHJHDCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
714976-VAR:
714976-500MG:
714976-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)