Merck
714682
Sigma-Aldrich
tert-ブタノール-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
2-メチル-2-プロパノール-2-13C, tert-ブチルアルコール-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)313COH
CAS番号:
分子量:
75.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
83 °C
mp
23-26 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13C](C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i4+1
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
714682-BULK:
714682-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)