Merck
714380
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethylamine hydrochloride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,280
¥21,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,280
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8ClF3N2
CAS番号:
分子量:
212.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
99-104 °C
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
Cl.NC(c1cccnc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)6(11)5-2-1-3-12-4-5;/h1-4,6H,11H2;1H
InChI Key
NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
714380-250MG:
714380-VAR:
714380-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)