Merck
714194
Sigma-Aldrich
(R)-3-アミノ-2-フェニルプロピオン酸
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-2-フェニル-β-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystals
光学活性
[α]/D -8.5±1.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
組成
carbon, 64.1-66.7%
nitrogen, 8.2-8.7%
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI Key
LRCYAJZPDFSJPQ-QMMMGPOBSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
714194-VAR:
714194-100MG:
714194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)