Merck
78239
Sigma-Aldrich
(R)-3-フェニル酪酸
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-β-メチルヒドロ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2501477
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
屈折率
n20/D 1.517
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI Key
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
その他情報
キラル標準品。対応するアルコール、アミド、オレフィンを合成するためのキラルなビルディングブロック。Evansのイミドエノラートを経由する立体選択的なα-アミノ化
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
78239-5ML:
78239-BULK:
78239-1ML:
78239-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R. Dharanipragada et al.
Tetrahedron Letters, 30, 6841-6841 (1989)
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)