Merck
712787
Sigma-Aldrich
2-アジド-β-D-グルコーステトラアセタート
≥98% (HPLC)
別名:
1,3,4,6-テトラ-O-アセチル-2-アジド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノース, 2-アジド-2-デオキシ-3,4,6-トリ-O-アセチル-β-D-グルコピラノシルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19N3O9
CAS番号:
分子量:
373.32
Beilstein:
4337930
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +2.9±0.4°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)C(N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O10/c1-5(17)22-4-8-10(26-13(20)21)11(23-6(2)18)9(15-16-14)12(25-8)24-7(3)19/h8-12H,4H2,1-3H3,(H,20,21)/t8-,9?,10-,11-,12-/m1/s1
InChI Key
NKGUHWHPMGOFTK-XBINAETPSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
712787-VAR:
712787-BULK:
712787-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A short synthesis of 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-beta-D- glucopyranose and the corresponding alpha-glucosyl chloride from D-mannose.
V Pavliak et al.
Carbohydrate research, 210, 333-337 (1991-03-20)