Merck
712531
Sigma-Aldrich
O-[(N-スクシンイミジル)スクシニル-アミノエチル]-O′-メチルポリエチレングリコール
average Mn 750
別名:
O-メチル-O′-[(N-スクシンイミジル)スクシニル-アミノエチル]ポリエチレングリコール, O-メチル-O′-[2-(スクシニルアミノ)エチル]ポリエチレングリコールN-スクシンイミジルエステル, Ome-PEG-NHS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,500
¥12,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,500
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
¥12,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
crystals
品質水準
分子量
average Mn 750
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
712531-BULK:
712531-250MG:
712531-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Randal Lee教授は、バイオセンシング用途のための酸化鉄磁性ナノ粒子とナノキューブの設計上の考慮事項について説明しています。
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.