Merck
41214
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
2000, chemical modification reagent amine reactive
別名:
O-メチル-O'-[(N-スクシンイミジル)スクシニル-アミノエチル]ポリエチレングリコール 2'000, O-メチル-O'-[2-(スクシニルアミノ)-エチル]ポリエチレングリコール 2'000 N-スクシンイミジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
O-[(N-スクシンイミジル)スクシニル-アミノエチル]-O'-メチルポリエチレングリコール 2'000,
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
41214-VAR-F:
41214-250MG-F:
41214-1G-F:
41214-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.