Merck
713791
Sigma-Aldrich
O,O'-ビス[2-(N-スクシンイミジル-スクシニルアミノ)エチル]ポリエチレングリコール
10,000
別名:
α,ω-ビス-NHS-PEG, PEG-ビス(N-スクシンイミジルスクシナート), ジ(N-スクシンイミジル) PEG-二塩基酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥36,900
¥36,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥36,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.22
¥36,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
Ω末端
NHS ester
α末端
NHS ester
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
713791-VAR:
713791-500MG:
713791-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
循環半減期は、新薬開発における重要な要素のひとつです。この点で、非ペプチドの低分子からペプチド、タンパク質、抗体フラグメント、アプタマー、糖、オリゴヌクレオチドに至る広範な候補物質をポリエチレングリコール鎖で修飾すること(いわゆるPEG化、PEGylation、PEG-ing)には数多くの長所があります。
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.