Merck
712205
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
別名:
(−)-Cispentacin hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2 · HCl · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
174.63
Beilstein:
7627237
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
形状
crystals
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
不純物
4.0-6.0% water
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
InChI Key
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
712205-200MG:
712205-VAR:
712205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)