Merck
469432
Sigma-Aldrich
(2S)-グリシド酸メチル
optical purity ee: 99% (GLC), 98%
別名:
メチル (S)-オキシランカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥39,900
25 G
¥137,000
¥39,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥39,900
25 G
¥137,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −32°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI Key
YKNYRRVISWJDSR-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
162.0 °F - closed cup
引火点(℃)
72.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
469432-BULK:
469432-25G:
469432-5G:
469432-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)