Merck
712116
Sigma-Aldrich
meso-2,2'-ビピロリジン セスキシュウ酸塩
98%
別名:
(R*,S*)-2,2'-ビピロリジン セスキシュウ酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2 · C3H3O6
CAS番号:
分子量:
275.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5% (GC)
98%
形状
powder
不純物
≤0.5% water
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
InChI Key
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
712116-BULK:
712116-1G:4548173307367
712116-VAR:
712116-5G:4548173307374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)